安全性情報
428023
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
≥99%, Molecular Biology grade
別名:
Sodium n-Dodecyl Sulfate, Molecular Biology Grade, SDS, Sodium Lauryl Sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NaO4S
CAS番号:
分子量:
288.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
製品名
Sodium dodecyl sulfate, Molecular Biology Grade
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8636
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 100 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.0005%
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
アプリケーション
  • Experimental and Molecular Dynamics Simulation to Investigate Oil Adsorption and Detachment from Sandstone/Quartz Surface by Low-Salinity Surfactant Brines.: Sodium dodecyl sulfate is used here to study the mechanisms of oil recovery from porous media, critical for enhancing efficiency in the petroleum industry (AlRassas et al., 2024).
  • Wet SPF: A wet powder suspension for the detection of latent fingermarks on the sticky side of adhesive tape for use in Seychelles.: This forensic science application of sodium dodecyl sulfate demonstrates its utility in developing novel methodologies for enhancing the visibility of latent fingerprints on challenging surfaces (Lewis et al., 2024).
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstiution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US2428023-50GM:
428023-10KG:
US2428023-500GM:
428023-50RGM:
428023-0GM:
428023-500GM:
428023-50GM:
428023-500RGM:
試験成績書(COA)