アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
water: 4 mg/mL
DMSO: 40 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCc1ccc(cc1)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Na+/Ca2+ exchangers
警告
再構成
その他情報
Uetani, T., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 47491.
Iwamoto, T., et al. 2001. Mol. Pharmacol.59, 524.
Pintado, A.J., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 1893.
Sobolevsky, A.I., and Khodorov, B.I. 1999. Neuropharmacology38, 1235.
Iwamoto, T., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 22391.
Watano, T., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.119, 555.
WGK
WGK 3
Jan Code
420336-5MG-M:
420336-MG:
420336-1.1ML:
420336-5MG:
試験成績書(COA)