401487
IKK-2 Inhibitor VIII
The IKK-2 Inhibitor VIII, also referenced under CAS 406208-42-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
別名:
IKK-2 Inhibitor VIII, 2-Amino-6-(2-(cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl)-4-(4-piperidinyl)-3-pyridinecarbonitrile, ACHP
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1CCC(CC1)c2c(c(nc(c2)c3c(cccc3O)OCC4CC4)N)C#N
InChI
1S/C21H24N4O2/c22-11-16-15(14-6-8-24-9-7-14)10-17(25-21(16)23)20-18(26)2-1-3-19(20)27-12-13-4-5-13/h1-3,10,13-14,24,26H,4-9,12H2,(H2,23,25)
InChI Key
DYVFBWXIOCLHPP-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
IKK-2
包装
警告
調製ノート
再構成
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
401487-1.1ML:
401487-1MG:
401487-30MG:
401487-MG:
試験成績書(COA)