詳細
Merck USA index - 14, 4399
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white to light yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3c(c2)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
A negative control for Genistein
包装
警告
再構成
その他情報
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
WGK
WGK 3
Jan Code
345836-MG:
345836-5MG:
試験成績書(COA)