安全性情報
324875
Sigma-Aldrich
Eicosapentaenoic Acid - CAS 10417-94-4 - Calbiochem
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.32
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324875-25MG:
324875-MG:
試験成績書(COA)