安全性情報
324801
Sigma-Aldrich
Epoxomicin
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
別名:
InSolution Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H50N4O7
分子量:
554.72
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
Epoxomicin, InSolution, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
A 1 mM (50 µg/90 µl) solution of Epoxomicin, Synthetic (Cat. No. 324800) in DMSO.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324801-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1