色
white to off-white
CMC
300 μM
溶解性
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO.OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O11.C12H24O2/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h4-11,13-20H,1-3H2;2-11H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
InChI Key
PVVVEHXCVQRLOC-AKSHDPDZSA-N
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 1
Jan Code
324374-5GM:
324374-GM:
試験成績書(COA)