アッセイ
≥99% (elemental analysis)
品質水準
フォーム
lyophilized solid
有効性
5-100 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1[o][c](c2c(c1Cl)cccc2)=O
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
InChI Key
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
serine proteases
警告
再構成
その他情報
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
287815-10MG:
287815-MG:
試験成績書(COA)