安全性情報
264156-M
Millipore
Caspase-3 Inhibitor II
InSolution
別名:
InSolution Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H41FN4O12
分子量:
668.66
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solution
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
clear very faintly yellow
保管温度
−20°C
詳細
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of CPP-32/apopain, a member of the ICE/CED-3 family of cysteine proteases.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
警告
Toxicity: Irritant (B)
シーケンス
Z-Asp(OCH₃)-Glu(OCH₃)-Val-Asp(OCH₃)-FMK
物理的形状
A 5 mM (250 µg/75 µl) solution of Z-DEVD-FMK (Cat. No. 264155) in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
single spot by TLC
その他情報
Nicholson, D.W. 1996. Nat. Biotechnol.14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.0
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264156-250UG:
264156-250UG-M:
試験成績書(COA)