239822
CXCR4 Antagonist III
The CXCR4 Antagonist III controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
別名:
CXCR4 Antagonist III, N²-(4-((3-(Cyclohexylamino)propylamino)methyl)benzyl)-N⁴-(piperidin-4-yl) quinazoline-2,4-diamine, 2HCl, Fusin Antagonist III
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1(N=C(NCC2=CC=C(CNCCCNC3CCCCC3)C=C2)N=C4NC5CCNCC5)=C4C=CC=C1
InChI
1S/C30H43N7/c1-2-7-25(8-3-1)33-18-6-17-32-21-23-11-13-24(14-12-23)22-34-30-36-28-10-5-4-9-27(28)29(37-30)35-26-15-19-31-20-16-26/h4-5,9-14,25-26,31-33H,1-3,6-8,15-22H2,(H2,34,35,36,37)
InChI Key
SHIKEDQVUTVKBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
239822-MG:
239822-10MG:
試験成績書(COA)