Merck
233152
Millipore
Dithioerythritol
A protective agent for SH groups.
別名:
Dithioerythritol, Cleland’s Other Reagent, DTE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O2S2
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
NACRES:
NA.25
品質水準
詳細
RTECS - KF2410000
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<1% disulfides (UV)
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
詳細
A protective agent for SH groups.
Water-soluble, cell-permeable protective reagent for sulfhydryl groups. Maintains monothiols in the reduced state and reduces disulfides quantitatively. Protects protein sulfhydryls and restores enzyme activity lost by the oxidation of sulfhydryl groups in vitro.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
233152-100RGM:
233152-100GM:
233152-GM:
233152-5GM:
233152-0GM:
US2233152-1GM:
233152-1KG:
試験成績書(COA)