Merck
2221-60050
Millipore
NovaSeptum® オートクレーバブルバッグ
Autoclavable Application; 50mL
別名:
Cell Culture sampling, autoclavable application, 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (medical grade platinum-cured)
silicone tubing
品質水準
ニードルサイズ
2.0 mm
無菌性
sterile
包装
pkg of 50 mL
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-20-125 °C max. temp.
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
male Luer outlet fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造プロセス全体を通じて製品のシングルサンプリングはかなり重要です。不正確な、または偽陽性結果によって製品を無駄するだけではなく、試験を繰り返さなければならない場合があります。
NovaSeptum® Autoclavable Bagでは、汚染はもはや脅威ではありません。 無菌処理にとって理想的な密封設計で、お客様のサンプルを採取時から試験を行うまで確実に分離できます。またNovaSeptum® なら、コンパクトでデッドレッグのない設計により、貴重な材料を無駄にしません。
幅広い標準コネクターとカスタムコネクターで、どこでも必要な場所でのサンプル回収を保証します。高純度のサンプリングユニットは、バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数、およびタンパク質、複合糖質や低分子に対して極めて低いアフィニティを必要とするアプリケーションに最適です。簡単に保管したり吊るしておいたりするフラットバッグとしても使えます。
アプリケーション
バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数
調製ノート
滅菌方法
ベータ線(e-ビーム)最小25 kGy ISO 11137 TIR No. 27に従う
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany