219670
CFTR Inhibitor-172
≥95% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
別名:
CFTR Inhibitor-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTR inh-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTRinh-172
About This Item
おすすめの製品
product name
CFTR Inhibitor-172, CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM).
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI Key
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CFTR
包装
警告
再構成
その他情報
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
219670-MG:
219670-5MG:
219670-1.1ML:
試験成績書(COA)