コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

203988

Sigma-Aldrich

Butyrolactone I

A cell-permeable and highly selective inhibitor of cyclin-dependent protein kinases (Cdks) that inhibits cell cycle progression at the G₁/S and G₂/M transitions.

別名:

Butyrolactone I

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C24H24O7
CAS番号:
分子量:
424.44
UNSPSCコード:
12352200

品質水準

アッセイ

≥99% (TLC)

フォーム

solid

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze
protect from light

white

輸送温度

ambient

保管温度

−20°C

InChI

1S/C24H24O7/c1-14(2)4-6-17-12-15(5-11-19(17)26)13-30-23(29)24(3)20(21(27)22(28)31-24)16-7-9-18(25)10-8-16/h4-5,7-12,25-27H,6,13H2,1-3H3/t24-/m1/s1

InChI Key

FPVUCBMBMUHRDX-XMMPIXPASA-N

詳細

A cell-permeable and highly selective inhibitor of cyclin-dependent protein kinases (Cdks) that inhibits cell cycle progression at the G1/S and G2/M transitions. Inhibits p34cdk1/cyclinB (Cdk1; IC50 = 680 nM). Also selectively inhibits Cdk2 and Cdk5 kinases. Has little effect on casein kinase I, casein kinase II, EGF receptor kinase, MAP kinase, PKA, and PKC. Shown to prevent the phosphorylation of retinoblastoma protein and H1 histone. Also blocks Fas-induced apoptosis in HL-60 cells and shows antitumor effects on human lung cancer cell lines.

生物化学的/生理学的作用

Cell permeable: yes
Primary Target
p34cdk1/cyclinB
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 680 nM against Cdk1

警告

Toxicity: Standard Handling (A)

再構成

Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).

その他情報

Furukawa, Y., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 28469.
Nishio, K., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 3387.
Kitagawa, M., et al. 1994. Oncogene 9, 2549.
Kitagawa, M., et al. 1993. Oncogene 8, 2425.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

203988-200UG:
203988-UG:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)