安全性情報
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white to off-white
溶解性
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
203781-MG:
203781-25MG:
試験成績書(COA)