203734-M
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis
Lipid-soluble polyether marine toxin produced by the red tide dinoflagellate, Ptychodiscus brevis, found along the Gulf Coast of Florida.
別名:
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis, Pumiliotoxin, Dihydrobrevetoxin B
詳細
RTECS - XW5885000
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
acetonitrile: 30 mg/mL
chloroform: 30 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
water: sparingly soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)CO)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H72O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,26,28-42,44-45,51-52H,1,11-15,17-24H2,2-8H3/b10-9-
InChI Key
BKMHDYJRAAJTAD-KTKRTIGZSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Voltage-dependent Na+ channel activator
警告
再構成
その他情報
Rein, K., et al. 1994. J. Org. Chem.59, 2107.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
203734-100UG:
203734-100UG-M:
203734-UG:
試験成績書(COA)