安全性情報
20-209
Millipore
Catch and Release Non-denaturing Elution Buffer, 4X
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
形状
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
アプリケーション
Designed for use with the CATCH AND RELEASE reversible immunoprecipitation system to recover captured immunocomplex from CATCH AND RELEASE Spin Columns
Research Category
All
品質
routinely evaluated as elution buffer for CATCH AND RELEASE (Cat#17-500)
物理的形状
PBS based IP Elution Buffer
保管および安定性
1 year at 4°C
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-209:
試験成績書(COA)