product name
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus, Bafilomycin A1, CAS 88899-55-2, acts as a highly potent and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (Ki = 500 pM). Blocks the fusion of autophagosome with lysosome.
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
film
シェルフライフ
3 yr
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
溶解性
DMSO: 100 μM
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI Key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
vacuolar type H+ ATPase
警告
再構成
その他情報
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
R2951:
196000-10LUG:
196000-10UG:
196000-1SET:
196000-UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis