Merck
1.94978
Supelco
スルファミン酸
EMPLURA®
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
製品種目
EMPLURA®
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1949780500:
1949780521:
IN21949789051:
IN2RCMS194978:
試験成績書(COA)