安全性情報
1.94604
Supelco
Ethylene glycol
別名:
Ethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O2
CAS番号:
分子量:
62.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
製品種目
EMPARTA®
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1946049027:
1946042521:
1946042501:
IN2RCME194604:
1946040521:
1946049026:
1946040501:
試験成績書(COA)