Merck
1.94526
Supelco
トリエタノールアミン
EMPLURA®
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
蒸気密度
5.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
自己発火温度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.94526.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945260501:
1945269027:
1945262521:
IN2RCMT194526:
1945260521:
1945262501:
試験成績書(COA)