Merck
1.94507
Supelco
Distilled, EMPLURA®
別名:
Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
製品名
水, (distilled), EMPLURA®
製品種目
EMPLURA®
フォーム
(distilled)
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
1945075021:
1945075001:
IN2RCMW194507:
試験成績書(COA)