安全性情報
1.93710
Supelco
Strontium nitrate
EMPLURA®
別名:
Strontium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr(NO3)2
CAS番号:
分子量:
211.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1937100521:
IN2RCMS193710:
1937105021:
1937100500:
1937105000:
試験成績書(COA)