安全性情報
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
別名:
di-Potassium oxalate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2K2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
166.22 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1936830521:
1936830500:
IN2RCMP193683:
試験成績書(COA)