安全性情報
1.93648
Supelco
Sodium thiosulfate pentahydrate
EMPLURA®
別名:
Sodium thiosulfate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
248.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936480500:
1936485000:
IN2RCMS193648:
1936480521:
1936485021:
試験成績書(COA)