安全性情報
1.93647
Supelco
Iron(II) sulfate heptahydrate
EMPLURA®
別名:
Iron(II) sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FeO4S · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1