安全性情報
1.93644
Supelco
Sodium acetate
別名:
Sodium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3NaO2
CAS番号:
分子量:
82.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
製品種目
EMPARTA®
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1936440500:
1936440521:
IN2RCMS193644:
1936449051:
試験成績書(COA)