グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 7605
アッセイ
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
529543-250GM:
529543-1RKG:
529543-1KG:
529543-250RGM:
試験成績書(COA)