Merck
1.93643
Supelco
酢酸ナトリウム 三水和物
EMPLURA®
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
自己発火温度
1112 °F
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936430500:
1936439051:
IN2RCMS193643:
1936430521:
1936435021:
1936435000:
試験成績書(COA)