安全性情報
1.93602
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
EMPLURA®
別名:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
Laboratory Reagent
製品種目
EMPLURA®
形状
solid
mp
400 °C (752 °F)
溶解性
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
密度
2.498 g/cm3
保管温度
room temp
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI Key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93602.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936021000:
1936020250:
1936020251:
1936021021:
IN2RCMA193602:
1936020121:
試験成績書(COA)