Merck
1.93601
Supelco
ヨウ化カリウム
EMPLURA®
別名:
Potassium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
laboratory grade
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
製品種目
EMPLURA®
形状
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
溶解性
water: soluble ca.1,430 g/L at at 25 °C
密度
3.13 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93601.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93601.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936015000:
1936019050:
IN2RCMP193601:
1936010521:
1936019051:
1936010500:
1936015021:
1936010250:
1936010251:
試験成績書(COA)