Merck
1.93502
Supelco
水酸化ナトリウム
pellets, EMPLURA®
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
グレード
laboratory grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
99%
形状
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100  g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: 1,090 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1935029051:
1935029050:
1935025000:
1935020500:
IN2RCMS193502:
1935020521:
1935025021:
試験成績書(COA)