安全性情報
1.93311
Supelco
Potassium sorbate
for analysis EMPARTA®
別名:
Potassium sorbate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7KO2
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
グレード:
Laboratory Reagent
フォーム:
solid
溶解性:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
グレード
Laboratory Reagent
蒸気圧
<0.01 hPa ( at 20 °C)
フォーム
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp
(Decomposes before melting)
溶解性
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI Key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1933111000:
1933115021:
1933115000:
IN2RCMP193311:
1933111021:
試験成績書(COA)