Merck
1.93287
Supelco
塩化リチウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Lithium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
mp
605 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCML193287:
1932870251:
1932870250:
試験成績書(COA)