安全性情報
1.93284
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
di-Ammonium hydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
132.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932840500:
1932840521:
IN2RCMA193284:
試験成績書(COA)