安全性情報
1.93259
Supelco
Ammonium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Ammonium thiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2S
CAS番号:
分子量:
76.12
MDL番号:
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI Key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932590500:
IN2RCMA193259:
1932590521:
試験成績書(COA)