安全性情報
1.93250
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
di-Sodium tartrate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
230.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932500250:
IN2RCMS193250:
1932500251:
試験成績書(COA)