Merck
1.93243
Supelco
酢酸ナトリウム 三水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
自己発火温度
1112 °F
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932435021:
1932435000:
IN2RCMS193243:
1932430500:
1932430521:
試験成績書(COA)