Merck
1.93233
Supelco
塩化カルシウム 二水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Calcium chloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
147.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
mp
176 °C (dec.) (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMC193233:
1932330521:
1932330500:
1932335021:
1932335000:
試験成績書(COA)