安全性情報
1.93226
Supelco
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
282.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93226.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1932265021:
1932265000:
1932260500:
1932260521:
IN2RCMP193226:
試験成績書(COA)