安全性情報
1.93213
Supelco
Ammonium dihydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Ammonium dihydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)H2PO4
CAS番号:
分子量:
115.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932135021:
1932130500:
IN2RCMA193213:
1932135000:
1932130521:
試験成績書(COA)