Merck
1.93001
Supelco
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Hydrochloric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
製品名
塩酸, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.18 g/L at 20 °C
保管温度
20-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93001.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93001.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93001.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1930015021:
1930019026:
1930010521:
IN2RCMH193001:
1930012521:
1930012500:
1930010500:
試験成績書(COA)