メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
アプリケーション
高度の特異性を持つp38/SAPK2阻害剤
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:p38/SAPK2
ターゲットサブファミリー:CMGC
阻害薬タイプ:キナーゼ
品質
キナーゼアッセイにおいて日常的に評価されます。
物理的形状
C12H16FN3OS
保管および安定性
-20°Cで3年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
19-135:
試験成績書(COA)
p38/RK is essential for stress-induced nuclear responses: JNK/SAPKs and c-Jun/ATF-2 phosphorylation are insufficient.
Hazzalin, C A, et al.
Current Biology, 6, 1028-1031 (1996)
Pharmacological profile of SB 203580, a selective inhibitor of cytokine suppressive binding protein/p38 kinase, in animal models of arthritis, bone resorption, endotoxin shock and immune function.
Badger, A M, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 279, 1453-1461 (1996)
R M Kramer et al.
The Journal of biological chemistry, 271(44), 27723-27729 (1996-11-01)
The Ca2+-sensitive 85-kDa cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) is responsible for thrombin-stimulated mobilization of arachidonic acid for the synthesis of thromboxane A2 in human platelets. We have previously shown that thrombin activates p38 kinase, a recently discovered new member of the
J Saklatvala et al.
The Journal of biological chemistry, 271(12), 6586-6589 (1996-03-22)
p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) was identified in platelets on the basis of (a) its reactivity with antibodies to C-terminal and N-terminal peptides, and (b) its ability to activate MAPK-activated protein kinase-2, which phosphorylates the small heat shock protein, hsp27.
A Cuenda et al.
FEBS letters, 364(2), 229-233 (1995-05-08)
A class of pyridinyl imidazoles inhibit the MAP kinase homologue, termed here reactivating kinase (RK) [Lee et al. (1994) Nature 372, 739-746]. We now show that one of these compounds (SB 203580) inhibits RK in vitro (IC50 = 0.6 microM)