安全性情報
17-10460
Sigma-Aldrich
Magna ChIP®HiSensクロマチン免疫沈降キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.84
品質水準
詳細
Magna ChIP HiSensキットは、検証済みの品質管理された完全な試薬セットと詳細なプロトコルによって、細胞または組織から得られたさまざまな投入量のクロマチンでChIPを実施できます。プロテインA/G磁性ビーズの特殊ブレンドは、クロマチン免疫沈降用に特別に製造されたものであり、プロテインAまたはG単独よりも広範な抗体が使用できるため、さまざまな抗体アイソタイプ用に異なるキットを購入する必要はありません。SCW緩衝液はMagna ChIP HiSensキット専用であり、この緩衝液1つを使用することでChIPプロセスの複数のステップ(超音波処理、クロマチン免疫沈降、洗浄)を実施できます。HiSensキットに付属のChIP溶出緩衝液は、追加のクリーンアップ手順を行わずにqPCRによる濃縮分析を可能にするように調製されており、より迅速に結果が得られます。
アプリケーション
磁性A/Gビーズを用いて細胞または組織から得られた少量のクロマチンによるクロマチン免疫沈降(ChIP)を可能にするために必要なすべての試薬を含む、1日ChIPキット。
特徴および利点
  • わずか10,000個から最大1,000,000個に及ぶ細胞を用いて実施する確実なChIP。広範な種類の投入サンプルからクロマチンを生成するためのプロトコルおよび試薬。
  • ポリクローナル抗体やモノクローナル抗体のさまざまなアイソタイプによる優れたパフォーマンス
  • 専用の緩衝液とビーズ処方。低バックグラウンドおよび高倍率濃縮。
  • 超音波処理、クロマチンIP,洗浄用の単一緩衝液系。
  • 架橋反転後、追加の精製を行わずに濃縮分析を実施。
  • 一般的に使用される下流解析アプリケーション(qPCR、次世代シークエンシング、マイクロアレイ)との互換性あり。
包装
キットの使用可能回数:クロマチン免疫沈降アッセイ24回分
構成
10倍濃縮グリシン;核分離緩衝液;10倍濃縮PBS;SCW緩衝液(超音波破砕/ChIP/洗浄);Magna ChIPプロテインA/G磁気ビーズ;低ストリンジェンシーIP洗浄緩衝液;ChIP溶出緩衝液;プロテアーゼ阻害剤カクテル;プロテイナーゼK溶液
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2