主要文書
17-123
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosine Immunoblotting Kit (4G10 , HRP conjugate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
クローン
4G10
monoclonal
品質水準
交差性
mouse
テクニック
western blot: suitable
構成
Anti-Phosphotyrosine, clone 4G10®, HRP conjugate (Cat.# 16-105) Phosphotyrosine control (EGF-stim A431 cell lysate) (Cat.# 12-110) Immunoblot Blocking Reagent (Cat.# 20-200)
品質
routinely evaluated in immunoblot on EGF-stimulated A431 cell lysates
法的情報
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.