Merck
1.67527
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid and sulfuric acid
pkg of 25 L (Combi-containers)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 25 L (Combi-containers)
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
in 25L combi container