安全性情報
16-224
Sigma-Aldrich
抗Mycタグ抗体、クローンAlexa Fluor 488コンジュゲート
clone 4A6, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
結合体:
ALEXA FLUOR 488
application:
ICC
IF
WB
クローン:
4A6, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
9
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A6, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
特異性
さまざまな配列コンテクストにおいて、Mycエピトープタグ(EQKLISEEDL)を含むリコンビナントタンパク質に特異的であり、認識します。 ヒトMycも認識します。
他の動物種交差反応性はテストされていません。
免疫原
ヒトMycのアミノ酸410-420(MEQKLISEEDL)に相当するKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
抗Mycタグ抗体、クローン4A6、Alexa Fluor 488結合体は、IF、WB、& ICに適したMycタグに対する抗体です。
研究のカテゴリ
エピトープタグおよび一般用途
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
品質
イムノブロッティングと免疫組織染色によりルーチン評価済み
ターゲットの説明
変動あり
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Alexa FluorはMolecular Probes, Inc.の登録商標です。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-224:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catarina A Marques et al.
Nucleic acids research, 44(10), 4763-4784 (2016-03-10)
Initiation of DNA replication depends upon recognition of genomic sites, termed origins, by AAA+ ATPases. In prokaryotes a single factor binds each origin, whereas in eukaryotes this role is played by a six-protein origin recognition complex (ORC). Why eukaryotes evolved
Lars Andresen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(4), 1847-1855 (2012-01-10)
NKG2D ligand surface expression is important for immune recognition of stressed and neotransformed cells. In this study, we show that surface expression of MICA/B and other NKG2D ligands is dependent on N-linked glycosylation. The inhibitor of glycolysis and N-linked glycosylation
Overview of tag protein fusions: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems
Terpe, K
Applied Microbiology and Biotechnology, 60, 523-533 (2003)
Jennifer Ann Black et al.
Cell reports, 30(3), 836-851 (2020-01-23)
Trypanosoma brucei evades mammalian immunity by using recombination to switch its surface-expressed variant surface glycoprotein (VSG), while ensuring that only one of many subtelomeric multigene VSG expression sites are transcribed at a time. DNA repair activities have been implicated in