主要文書
1.51161
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
別名:
HPTLC RP-18 Silica Gel Plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
テクニック
HPTLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
100 μm
プレートL × W
20 cm × 10 cm
粒径
5-6 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
保管温度
2-30°C
詳細
25 Glass plates 20 x 10cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product