主要文書
1.50141
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
別名:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
製品名
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Purospher®
特徴
endcapped: no
包装
10 pak of
標識化の程度
18.5% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
65 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
カラムL × 内径
0.4 cm × 4 mm
表面積
500 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HPLC guard column
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany