Key Documents
1.46803
Millipore
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106231
NACRES:
NA.74
認証
USP 1116
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
形状
solid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
組成
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
包装
triple packed of
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
溶解性
water: soluble
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
適合性
stand alone
Yeast, bacteria and molds
保管温度
15-25°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2